Learn More
Acide P-toluènesulfonylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391507 5 g 5g
11301517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02102.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3937-96-0 | C9H10O4S | 214.235 g/mol
p-Toluenesulfonylacetic acid is used as pharmaceuticals intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide P-toluènesulfonylacétique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3937-96-0
Formule moléculaire C9H10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 214.235
Numéro MDL MFCD00021764
Clé InChI AQDHXMBUTDLAMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tosylacetic acid, 4-toluenesulfonylacetic acid, 4-methylphenyl sulfonyl acetic acid, 2-p-toluenesulfonyl acetic acid, tosylacetic acid, unii-yid78nf77o, p-toluenesulphonylacetic acid, 4-toluenesulphonylacetic acid, p-toluenesulfonylacetic acid, yid78nf77o
CID PubChem 77538
Nom IUPAC acide 2-(4-méthylphényl)sulfonylacétique
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonylacetic acid
Point de fusion 117°C to 119°C
Quantité 5 g
Beilstein 2331311
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 214.24
Pourcentage de pureté 98%