Learn More
P-toluènesulfonylacétonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455273 100 g 100g
11435273 5 g 5g
11445273 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455273 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12857.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5697-44-9 | C9H9NO2S | 195.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5697-44-9
Formule moléculaire C9H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 195.24
Numéro MDL MFCD00039487
Clé InChI BBNNLJMGPASZPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenesulfonylacetonitrile, 2-tosylacetonitrile, tosylacetonitrile, p-tolylsulfonylacetonitrile, 4-methylphenyl sulfonyl acetonitrile, 4-toluenesulfonylacetonitrile, 4-methylphenyl sulfonylacetonitrile, 4-toluenesulphonylacetonitrile, p-cyanomethylsulfonyl toluene, tosylmethyl isocyanide
CID PubChem 79776
Nom IUPAC 2-(4-Méthylphényl)sulfonylacétonitrile
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonylacetonitrile
Point de fusion 147°C to 152°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1842131
Poids de la formule 195.24
Pourcentage de pureté ≥98%