Learn More
Isocyanure de p-Toluènesulfonylméthyl, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496847 25 g 25g
11486847 5 g 5g
11406857 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14312.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 36635-61-7 | C9H9NO2S | 195.24 g/mol
p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide is a synthetic reagent used in the synthesis of triplet drugs with the 1,3,5-trioxazatriquinane skeleton, pyrroles, oxazoles and in imidazoles. It serves as an isonitrile component in a diastereoselective Passerini reaction. Furthermore, it is used in the Van Leusen reaction to convert aldehydes to nitriles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanure de p-toluène sulfonylméthyl est un réactif synthétique utilisé dans la synthèse de médicaments triplets avec le squelette 1,3,5trioxazatriquinane, les pyrroles, les oxazoles et les imidazoles. Il sert d’isonitrile dans la réaction diastéréosélective de Passerini. De plus, il est utilisé dans la réaction de Van Leusen pour convertir les aldéhydes en nitriles.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité, à l’air et à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 36635-61-7
Formule moléculaire C9H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 195.24
Numéro MDL MFCD00000005
Clé InChI CFOAUYCPAUGDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tosylmethyl isocyanide, tosmic, p-toluenesulfonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulphonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulfonylmethyl isocyanide, tosylmethylisocyanide, 1-isocyanomethylsulfonyl-4-methylbenzene, p-tolylsulfonyl methyl isocyanide, unii-c35fd6olh8, 1-isocyanomethyl sulfonyl-4-methylbenzene
CID PubChem 161915
Nom IUPAC 1-(isocyanométhylsulfonyl)-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
Specifications
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide
Point de fusion 109°C to 114°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3592382
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 195.24
Pourcentage de pureté ≥97%