Learn More
p-toluènethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10123620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Seau en plastique
Conditionnement:
100g
10g
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10123620 100 g Flacon en verre 100g
10113620 10 g Flacon en verre 10g
10307170 500 g Flacon en verre 500g
10043853 2.5 kg Seau en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10123620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138711000
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 106-45-6 | C7H8S | 124.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-45-6
Formule moléculaire C7H8S
Poids moléculaire (g/mol) 124.2
Numéro MDL MFCD00004851
Clé InChI WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenethiol, p-thiocresol, 4-thiocresol, 4-methylthiophenol, p-methylthiophenol, benzenethiol, 4-methyl, 4-toluenethiol, p-tolyl mercaptan, p-thiolcresol, p-tolylthiol
CID PubChem 7811
Nom IUPAC 4-méthylbenzènethiol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenethiol
Note relative au nom 98%
Point de fusion 40.0°C to 44.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 195.0°C
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4SH
Quantité 100 g
Beilstein 06, 416
Merck Index 15, 9478
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 124.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide fusionné
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Toluenethiol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.