Learn More
Acide p-Toluique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420433 250 g 250g
11410433 1000 g 1000g
11430433 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420433 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11506.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 99-94-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
It is an intermediate in some industrial processes for the oxidation of p-xylene to terephthalic acid which is used in the manufacture of polyethylene terephthalate.  It is also used in medicine, agricultural chemicals, API, dye intermediate. p-Toluic Acid is used as an intermediate for polymer stabilizers, light sensitive compounds, animal feed supplements and other organic chemicals (pharmaceuticals, pigments and dyestuff). They are also used as intermediates for the manufacture of a variety of target compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire dans certains procédés industriels pour l’oxydation du p-xylène en acide téréphtalique qui est utilisé dans la fabrication du polyéthylène téréphtalate.  Il est également utilisé en médecine, pour les produits chimiques agricoles, les ingrédients pharmaceutiques et en tant qu’intermédiaire de colorant. L’acide P-toluique est utilisé comme intermédiaire pour les stabilisants de polymères, les composés sensibles à la lumière, les compléments alimentaires pour animaux et autres produits chimiques organiques (produits pharmaceutiques, pigments et colorants). On les utilise également comme intermédiaires pour la fabrication de différents composés cibles.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau, mais soluble dans l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-94-5
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00002565
Clé InChI LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluic acid, 4-toluic acid, crithminic acid, p-methylbenzoic acid, p-toluylic acid, benzoic acid, 4-methyl, p-carboxytoluene, para-toluic acid, 4-methyl-benzoic acid, toluenecarboxylic acid
CID PubChem 7470
ChEBI CHEBI:36635
Nom IUPAC Acide 4-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluic acid
Point de fusion 178°C to 182°C
Densité 1.06
Point d’ébullition 274°C
Point d’éclair 181°C (357°F)
Quantité 250 g
Beilstein 507600
Merck Index 14,9535
Informations sur la solubilité It is insoluble in water,but soluble in acetone.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%