Learn More
Acide p-Toluique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is an intermediate in some industrial processes for the oxidation of p-xylene to terephthalic acid which is used in the manufacture of polyethylene terephthalate. It is also used in medicine, agricultural chemicals, API, dye intermediate. p-Toluic Acid is used as an intermediate for polymer stabilizers, light sensitive compounds, animal feed supplements and other organic chemicals (pharmaceuticals, pigments and dyestuff). They are also used as intermediates for the manufacture of a variety of target compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il s’agit d’un intermédiaire dans certains procédés industriels pour l’oxydation du p-xylène en acide téréphtalique qui est utilisé dans la fabrication du polyéthylène téréphtalate. Il est également utilisé en médecine, pour les produits chimiques agricoles, les ingrédients pharmaceutiques et en tant qu’intermédiaire de colorant. L’acide P-toluique est utilisé comme intermédiaire pour les stabilisants de polymères, les composés sensibles à la lumière, les compléments alimentaires pour animaux et autres produits chimiques organiques (produits pharmaceutiques, pigments et colorants). On les utilise également comme intermédiaires pour la fabrication de différents composés cibles.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau, mais soluble dans l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | p-Toluic acid |
| Point de fusion | 178°C to 182°C |
| Densité | 1.06 |
| Point d’ébullition | 274°C |
| Point d’éclair | 181°C (357°F) |
| Quantité | 5000 g |
| Beilstein | 507600 |
| Merck Index | 14,9535 |
| Informations sur la solubilité | It is insoluble in water,but soluble in acetone. |
| Poids de la formule | 136.15 |
| Show More |