Learn More
Acide p-toluique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10521771 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10521771 250 g Flacon en plastique 250g
10366590 100 g Flacon en plastique 100g
10705811 1 kg Flacon en plastique 1kg
15109193 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10521771 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139062500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 99-94-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-94-5
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00002565
Clé InChI LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluic acid, 4-toluic acid, crithminic acid, p-methylbenzoic acid, p-toluylic acid, benzoic acid, 4-methyl, p-carboxytoluene, para-toluic acid, 4-methyl-benzoic acid, toluenecarboxylic acid
CID PubChem 7470
ChEBI CHEBI:36635
Nom IUPAC Acide 4-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 179.0°C to 182.0°C
Couleur Crème-jaune à blanc
Point d’ébullition 274.0°C to 275.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3C6H4CO2H
Quantité 250 g
Beilstein 09,483
Merck Index 14,9535
Informations sur la solubilité Solubility in water: 11.6g/L (98°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre