Learn More
Acide p-toluique, TRC
Code produit 30449113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449113 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449113 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT53612525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluic acid
CAS 99-94-5
Formule moléculaire C8 H8 O2
Quantité 25 g
Synonyme 4-Methylbenzoic acid, p-Toluic acid (8CI), 4-Methylbenzoic acid, Crithminic acid, NSC 2215, p-Carboxytoluene, p-Methylbenzoic acid, p-Toluylic acid, p-Tolylcarboxylic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-méthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Poids de la formule 136.0524
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.