Learn More
Acide p-toluique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | p-Toluic acid |
| CAS | 99-94-5 |
| Formule moléculaire | C8 H8 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-Methylbenzoic acid, p-Toluic acid (8CI), 4-Methylbenzoic acid, Crithminic acid, NSC 2215, p-Carboxytoluene, p-Methylbenzoic acid, p-Toluylic acid, p-Tolylcarboxylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 4-méthylbenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.15 |
| Poids de la formule | 136.0524 |