Learn More
p-Toluic hydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464334 25 g 25g
11474334 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464334 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12604.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3619-22-5 | Molecular Formula: C8H10N2O | Molecular Weight: 150.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3619-22-5
Formule moléculaire C8H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00007607
Clé InChI MFFVZXOPRXMVET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluic hydrazide, p-toluic acid hydrazide, p-toluoylhydrazine, 4-methylbenzoylhydrazine, p-toluic acid, hydrazide, 4-methylbenzoic acid hydrazide, p-methylbenzohydrazide, p-toluohydrazide, p-methylbenzoylhydrazine, 4-toluic acid hydrazide
CID PubChem 77174
Nom IUPAC 4-méthylbenzohydrazide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluic hydrazide
Point de fusion 115°C to 118°C
Quantité 25 g
Beilstein 607602
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 98%