Learn More
P-toluidine, 99 %, masse dfondue cristalline, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12694967 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12694967 5 kg Flacon en PEHD 5kg
10024742 250 g Flacon en verre 250g
10128022 1 kg Flacon en verre 1kg
12624977 25 kg Baril métallique 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 12694967 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 376350050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 106-49-0 | C7H9N | 107.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-49-0
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.16
Clé InChI RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
CID PubChem 7813
ChEBI CHEBI:37825
Nom IUPAC 4-méthylaniline
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N
Specifica
Nom chimique ou matériau p-Toluidine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 41.0°C to 46.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 200.0°C
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Notes de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en PEHD
Formule linéaire CH3C6H4NH2
Quantité 5 kg
Merck Index 15,9696
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.1 g/100mL. Other solubilities: freely soluble in diluted acids, freely soluble in alcohol, ether, acetone, carbon, disulfide, methanol and oils, 156% in ethanol
Poids de la formule 107.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou masse cristalline
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.