Learn More
p-toluidine, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454684
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454684 1000 g 1000g
11464684 250 g 250g
11474684 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11454684 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13698.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 106-49-0 | C7H9N | 107.156 g/mol
p-Toluidine is an intermediate in the production of dyes, organic chemicals and aromatic azo compounds. It serves as a component of accelerators for cyanoacrylate glues. Furthermore, it acts as a bidentate Schiff base ligand through condensation with salicylaldehyde. It reacts with catecholamine to form a dye which is useful for spectrophotometric determination of catecholamine drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La p-toluidine est un intermédiaire dans la production de colorants, de produits chimiques organiques et de composés azoïques aromatiques. Il sert de composant d‘accélérateurs pour les colles de cyanoacrylate. De plus, il agit comme un ligand de base de Schiff bidentate par condensation avec le salicylaldéhyde. Il réagit avec la catécholamine pour former un colorant qui est utile pour la détermination spectrophotométrique des médicaments catécholamines.
Solubilité
Soluble dans l‘éthanol, la pyridine, l‘éther diéthylique, l‘acétone, le tétrachlorure de carbone, le méthanol, le disulfure de carbone, les huiles et les acides dilués.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides, les chloroformates et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-49-0
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.156
Numéro MDL MFCD00007906
Clé InChI RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
CID PubChem 7813
ChEBI CHEBI:37825
Nom IUPAC 4-méthylaniline
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluidine
Point de fusion 42°C to 46°C
Densité 1.05
Point d’ébullition 199°C to 202°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3451
Beilstein 471281
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,9536
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,pyridine,diethyl ether,acetone,carbon tetrachloride,methanol,carbon disulfide,oils and dilute acids.
Poids de la formule 107.16
Pourcentage de pureté ≥99%