Learn More
Chlorure de p-toluoyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423067 100 g 100g
11433067 500 g -
11443067 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15581.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 874-60-2 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
p-Toluoyl chloride was used to prepare antigen, Tolyl-amido-human serum albumin. It is used as a reagent to synthesize (+)-Yashabushitriol, derivatives of Desloratadine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de p-toluoyle a été utilisé pour préparer l’antigène, l’albumine sérique humaine-toluyl-amido. Il est utilisé comme réactif pour synthétiser (+)-Yashabushtriol, dérivés de la desloratadine.
Solubilité
Réagit avec l’eau et l’alcool.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les bases, les métaux actifs, les alcools, les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-60-2
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.593
Numéro MDL MFCD00000696
Clé InChI NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
CID PubChem 13405
Nom IUPAC Chlorure de 4-méthylbenzoyle
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluoyl Chloride
Point de fusion °C to 2°C
Densité 1.169
Point d’ébullition 225°C to 227°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.553
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 471492
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water alcohol.
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Toluoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-methyl-Benzoyl chloride
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.