Learn More
Chlorure de p-toluoyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Toluoyl Chloride |
| CAS | 874-60-2 |
| Formule moléculaire | C8H7ClO |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 4-Methylbenzoyl Chloride, 4-Methylbenzenecarbonyl Chloride, 4-Methylbenzoic Acid Chloride, 4-Methylbenzoyl Chloride, 4-Toluoyl Chloride, p-Methylbenzoyl Chloride, p-Toluic Acid Chloride, p-Toluyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| Nom IUPAC | chlorure de 4-méthylbenzoyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.59 |
| Poids de la formule | 154.0185 |