Learn More
P-toluoylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474373 25 g 25g
11454373 1 g 1g
11464373 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474373 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10950.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7391-28-8 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7391-28-8
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Numéro MDL MFCD00067895
Clé InChI AIECDYDQPCANJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbenzoylacetonitrile, 4-toluoylacetonitrile, 3-4-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, p-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-p-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-p-tolylpropanenitrile, acmc-20amdj, pubchem12072, maybridge1_004714, 4-methyl-benzoylacetonitrile
CID PubChem 522513
Nom IUPAC 3-(4-méthylphényl)-3-oxopropanenitrile
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluoylacetonitrile
Point de fusion 99°C to 104°C
Quantité 25 g
Beilstein 742923
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 97%