Learn More
Chloroformate de p-tolyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10442651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10442651 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10442651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 314560050
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Tolyl chloroformate
Note relative au nom 97%
CAS 937-62-2
Couleur Incolore
Densité 1.1800g/mL
Point d’ébullition 99.5°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H7ClO2
Formule linéaire ClCO2C6H4CH3
Indice de réfraction 1.5080 to 1.5100
Numéro MDL MFCD00013255
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.18
Synonyme p-tolyl chloroformate, 4-methylphenyl chloroformate, p-tolylchloroformate, tolyl chloroformate, 4-tolylchloroformate, p-tolyl-chloroformate, 4-tolyl chloroformate, p-tolyl carbonochloridate, p-methylphenyl chloroformate
Clé InChI XOFZPIYYMJUNRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OC(=O)Cl
Nom IUPAC (4-méthylphényl) carbonochloridrate
Poids moléculaire (g/mol) 170.6
CID PubChem 70304
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide