Learn More
p-Tolyl chlorothionoformate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495507 50 g 50g
11485507 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23501.18
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 937-63-3 | C8H7ClOS | 186.65 g/mol
p-Tolyl chlorothionoformate is used in dehydration reactions by cyclic elimination of thiocarbonate esters. It acts as a catalyst in the synthesis of alfa-L-2'-deoxythreofuranosyl nucleoside analogs and alkenes from hindered alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorothionoformate de p-tolyle est utilisé dans les réactions de déshydratation par élimination cyclique des esters thiocarbonates. Il agit comme catalyseur dans la synthèse des analogues nucléosidiques alpha-L-2′-désoxythréfuranosyl et des alcènes à partir d’alcools entravés.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques courants.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 937-63-3
Formule moléculaire C8H7ClOS
Poids moléculaire (g/mol) 186.65
Numéro MDL MFCD00014466
Clé InChI UNCAXIZUVRKBMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylphenyl chlorothioformate, o-p-tolyl chlorothioformate, p-tolyl chlorothionoformate, 4-tolyl chlorothionoformate, 4-methylphenyl chloromethanethioate, o-4-methylphenyl chlorothioformate, carbonochloridothioic acid, o-4-methylphenyl ester, o-4-methylphenyl carbonochloridothioate, chlorothioformic acid p-tolyl ester, 4-methylphenoxy methanethioyl chloride
CID PubChem 70305
Nom IUPAC Carbonochloridothioate de O-(4-méthylphényle)
SMILES CC1=CC=C(OC(Cl)=S)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Tolyl chlorothionoformate
Densité 1.21
Point d’ébullition 70°C to 72°C (1 mmHg)
Point d’éclair 96°C (204°F)
Indice de réfraction 1.574
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1448986
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with common organic solvents.
Poids de la formule 186.66
Pourcentage de pureté 97%