Learn More
Isocyanate de P-tolyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460094 50 g 50g
11450094 10 g 10g
11454000 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460094 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13577.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 622-58-2 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-58-2
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00002029
Clé InChI MGYGFNQQGAQEON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-tolyl isocyanate, 4-tolyl isocyanate, 4-methylphenyl isocyanate, p-isocyanatotoluene, 4-isocyanatotoluene, p-toluene isocyanate, p-methylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methyl, p-tolylisocyanate, 1-isocyanato-4-methyl-benzene
CID PubChem 69325
ChEBI CHEBI:53732
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Tolyl isocyanate
Densité 1.059
Point d’ébullition 70°C to 72°C (10 mmHg)
Point d’éclair 66°C (150°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.532
Quantité 50 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 471494
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 99%