Learn More
Isothiocyanate de p-tolyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450413 100 g 100g
11430413 5 g 5g
11440413 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450413 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11499.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 622-59-3 | C8H7NS | 149.211 g/mol
p-Tolyl isothiocyanate has been used in the preparation of 6-[1-amino-3-(p-tolyl)-thiourea]-2-ethylbenzo[de]isoquinoline-1,3-dione. It is used as capping agent to cap the N-terminal ends of polypeptide. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isothiocyanate de p-tolyl est utilisé dans la préparation de la 6-[1-amino-3-(p-tolyl)-thiourée]-2-éthylbenzo[de]isoquinoline-1,3-dione. Il est utilisé comme agent de recouvrement pour boucher les extrémités N-terminales du polypeptide. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau. Entreposer sous gaz inerte sec, à l’abri de l’humidité et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-59-3
Formule moléculaire C8H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 149.211
Numéro MDL MFCD00004813
Clé InChI ABQKHKWXTUVKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-tolyl isothiocyanate, 4-methylphenyl isothiocyanate, 4-methylphenylisothiocyanate, p-tolylisothiocyanate, 4-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methyl, 4-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-tolyl ester, 1-isothiocyanato-4-methyl-benzene, isothiocyanic acid, 4-tolyl ester
CID PubChem 12149
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Tolyl isothiocyanate
Point de fusion 23°C to 26°C
Point d’ébullition 236°C to 238°C
Point d’éclair 107°C (224°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.6345
Quantité 100 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 386032
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Decompose in water.
Poids de la formule 149.22
Pourcentage de pureté 97%