Learn More
Acide p-tolylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482098 100 g 100g
11462098 5 g 5g
11472098 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15129.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 622-47-9 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-47-9
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00004353
Clé InChI GXXXUZIRGXYDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-tolylacetic acid, 4-methylphenylacetic acid, 2-p-tolyl acetic acid, 2-4-methylphenyl acetic acid, p-methylphenylacetic acid, 4-tolylacetic acid, 4-methylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-methyl, acetic acid, p-tolyl, 2-p-tolylacetic acid
CID PubChem 248474
Nom IUPAC Acide 2-(4-méthylphényl)acétique
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Tolylacetic acid
Point de fusion 90°C to 93°C
Point d’ébullition 265°C to 267°C
Quantité 100 g
Beilstein 2043528
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%