Learn More
Chlorure de p-Tolylacétyle≥, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15427857
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15427857
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H37997.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35675-44-6
Formule moléculaire C9H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD00018813
Clé InChI QDZAWVLWIMOXJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-tolylacetyl chloride, 2-4-methylphenyl acetyl chloride, p-tolyl-acetyl chloride, 4-methyl-phenyl-acetyl chloride, 4-methylphenylacetylchloride, p-methylphenylacetyl chloride, 2-4-tolyl acetyl chloride, 4-methylphenylacetyl chloride, 4-methylphenyl acetyl chloride, 4-methylphenylacetic acid chloride
CID PubChem 2760634
Nom IUPAC 2-(4-methylphenyl)acetyl chloride
SMILES CC1=CC=C(CC(Cl)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Tolylacetyl chloride
Couleur Rose
Point d’ébullition 115°C (7.5 mmHg)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide