Learn More
Chlorhydrate de p-tolylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10486770 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10486770 25 g Flacon en verre 25g
10722345 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10486770 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139160250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 637-60-5 | C7H10N2·HCl | 158.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-60-5
Formule moléculaire C7H10N2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 158.63
Numéro MDL MFCD00012940
Clé InChI HMHWNJGOHUYVMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-tolylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-tolylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methylphenyl-, monohydrochloride, p-tolylhydrazinium 1+ chloride, hydrazine, p-tolyl-, hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hcl, 1-4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, p-tolyl-hydrazine hydrochloride
CID PubChem 12504
Nom IUPAC (4-méthylphényl)hydrazine ; chlorhydrate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Tolylhydrazine hydrochloride
Point de fusion 241°C
Couleur Beige-marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4NHNH2·HCl
Quantité 25 g
Beilstein 15, 510
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 158.63
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre floconneuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Tolylhydrazine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.