Learn More
Chlorhydrate de p-tolylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
p-Tolylhydrazine hydrochloride is used as anti-cancer potential for novel anticancer drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorhydrate de p-tolylhydrazine est utilisé comme agent anticancéreux pour les nouveaux médicaments susceptibles de combattre le cancer.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | p-Tolylhydrazine hydrochloride |
| Point de fusion | ∼240°C (decomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 3563996 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide. |
| Poids de la formule | 158.63 |
| Pourcentage de pureté | 98% |