Learn More
Chlorhydrate de p-tolylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492317 100 g 100g
11472317 5 g 5g
11482317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14220.22
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 637-60-5 | C7H11ClN2 | 158.629 g/mol
p-Tolylhydrazine hydrochloride is used as anti-cancer potential for novel anticancer drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de p-tolylhydrazine est utilisé comme agent anticancéreux pour les nouveaux médicaments susceptibles de combattre le cancer.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-60-5
Formule moléculaire C7H11ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 158.629
Numéro MDL MFCD00012940
Clé InChI HMHWNJGOHUYVMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-tolylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-tolylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methylphenyl-, monohydrochloride, p-tolylhydrazinium 1+ chloride, hydrazine, p-tolyl-, hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hcl, 1-4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, p-tolyl-hydrazine hydrochloride
CID PubChem 12504
Nom IUPAC (4-méthylphényl)hydrazine ; chlorhydrate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Tolylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3563996
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 158.63
Pourcentage de pureté 98%