Learn More
p-Tolylisothiocyanate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31093216
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31093216 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31093216 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14952625g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Tolylisothiocyanate
CAS 622-59-3
Formule moléculaire C8H7NS
Numéro MDL MFCD00004813
Quantité 25 g
SMILES CC1=CC=C(N=C=S)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Pourcentage de pureté 97%