Learn More
Bromure de p-tolylmagnésium, solution 0,5 M dans éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10683395 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10683395 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10433464 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10683395 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426768000
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Bromure de p-tolylmagnésium, solution d’environ 0,5 M dans l’éther diéthylique, AcroSeal, Acros Organics, Quantité :800 ml, emballage :Flacon en verre AcroSeal, Poids moléculaire :195,34, CAS :4294-57-9, 60-29-7, Densité :0,8660 g/ml, Point d’éclair :-40°C, Poids de la formule :195,34
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4294-57-9 , 60-29-7
Formule moléculaire C7H7BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 195.34
Numéro MDL MFCD00000040
Clé InChI ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide, grignard reagent
CID PubChem 3644322
Nom IUPAC bromo(4-methylphenyl)magnesium
SMILES CC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Tolylmagnesium bromide
Densité 0.8660g/mL
Point d’éclair -40°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3C6H4MgBr
Quantité 800 mL
Gravité spécifique 0.866
Poids de la formule 195.34
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Tolylmagnesium bromide, ca. 0.4M(10%) solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.