Learn More
p-Trifluoroacétyltoluène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Trifluoroacetyltoluene |
| CAS | 394-59-2 |
| Formule moléculaire | C9H7F3O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Methyl-4-(trifluoroacetyl)benzene, 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)ethanone, 2,2,2-Trifluoro-4'-methylacetophenone, 4-Methyl-alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, 4-Methylphenyl Trifluoromethyl Ketone, 4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone, NSC 142255, Trifluoromethyl 4-Methylphenyl Ketone, Trifluoromethyl p-Tolyl Ketone, p-Methyl-alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, p-Methylphenyl Trifluoromethyl Ketone, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-methylacetophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7F3O/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(13)9(10,11)12/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2,2,2-trifluoro-1-(4-méthylphényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.15 |
| Poids de la formule | 188.0449 |