Learn More
p-Tyramine, TRC
Code produit 30133578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133578 25 g 25g
30133569 50 g 50g
17927524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133578 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT89850025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-67-2
Formule moléculaire C8 H11 N O
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Synonyme Tyramine, Ritodrine Hydrochloride Imp. A (BP), Phenol, 4-(2-aminoethyl)-, Phenol, p-(2-aminoethyl)- (8CI), 4-(2-Aminoethyl)phenol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanamine, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(4'-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-Hydroxy-β-phenylethylamine, 4-Hydroxyphenethylamine, 4-Hydroxyphenylethylamine, Benzeneethanamine, 4-hydroxy-, NSC 249188, Systogene, Tocosine, Tyramin, Tyrosamine, Uteramine, p-(2-Aminoethyl)phenol, p-Hydroxy-β-phenylethylamine, p-Hydroxyphenethylamine, p-Hydroxyphenylethylamine, p-Tyramine, p-β-Aminoethylphenol, α-(4-Hydroxyphenyl)-β-aminoethane, β-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine
Nom IUPAC 4-(2-aminoéthyl)phénol
SMILES NCCc1ccc(O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tyramine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2
Poids de la formule 137.0841
Pourcentage de pureté >95%