Learn More
p-Vinylguaiacol, TRC
Code produit 30004808
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004808 25 g 25g
17921665 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004808 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV42496025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7786-61-0
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Synonyme 4-Ethenyl-2-methoxy-phenol, 4-Vinyl-guaiacol, 2-Methoxy-4-vinyl-phenol, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethene, 2-Methoxy-4-ethenylphenol, 2-Methoxy-4-vinylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxystyrene, 4-Ethenyl-2-methoxyphenol, 4-Hydroxy-3-methoxystyrene, 4-Hydroxy-3-methoxyvinylbenzene, 4-Vinyl-2-methoxyphenol, 4-Vinylguaiacol, Varamol 106, o-Methoxy-p-vinylphenol;
Nom IUPAC 4-ethenyl-2-methoxyphenol
SMILES OC1=CC=C(C=C)C=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Vinylguaiacol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3
Poids de la formule 150.0681
Pourcentage de pureté >95%