Learn More
p-Xylène, 99 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11984441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11984441 100 mL Flacon en verre 100mL
11964441 1 L Flacon en verre 1L
11974441 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11984441 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445681000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.45€
    28.90€ / 100mL
    Économisez 2.55€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 106-42-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-42-3
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Numéro MDL MFCD00008556
Clé InChI URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
CID PubChem 7809
ChEBI CHEBI:27417
Nom IUPAC 1,4-xylene
SMILES CC1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Xylene
Point de fusion 13.0°C
Absorbance 0.01 max. at 380nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 350nm, 0.1 max. at 320nm, 1 max. at 294nm
Densité 0.8660g/mL
Quantité 100 mL
Point d’éclair 25°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4940 to 1.4960
Plage de pourcentage du dosage 99%
Gravité spécifique 0.866
Formule linéaire C6H4(CH3)2
Viscosité 0.648 mPa.s (20°C)
Point d’ébullition 138.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté 99%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Xylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.