Learn More
p-Xylène, 99 %, pour spectroscopie, grade scintillation, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10056000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10056000 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10056000 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 422670010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00€
    254.00€ / 1L
    Économisez 23.00€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie par fluorescence/luminescence, Pour la spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 138.0°C
Nom chimique ou matériau p-Xylene
Point de fusion 13.0°C
Note relative au nom scintillation grade, 99%
CAS 106-42-3
Forme physique Liquide
Densité 0.8660g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 25°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentic
Formule moléculaire C8H10
Formule linéaire C6H4(CH3)2
Numéro MDL MFCD00008556
Beilstein 05, 382
Merck Index 15, 10278
Conditionnement Flacon en verre
Synonyme 1, 4-Dimethylbenzene
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Clé InChI URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C)C=C1
Nom IUPAC 1,4-xylène
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
CID PubChem 7809
ChEBI CHEBI:27417
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Spectroscopie
Gravité spécifique 0.866
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Xylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.