Learn More
p-Xylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408813 2500 mL 2500mL
11444000 100 mL 100mL
11498803 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11408813 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10534.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    102.65€ / 2500mL
    Économisez 18.35€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 106-42-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
p-Xylene is used as a precursor in the production of benzoic, isophthalic, tetraphillic acids and dimethyle esters, which are used in the manufacture of polyester. It acts as an intermediate in plastic and rubber products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le P-Xylène est utilisé comme précurseur dans la production d’acides benzoïque, isophtalique, tétraphillique et d’esters de diméthylyle, qui sont utilisés dans la fabrication du polyester. Il agit comme intermédiaire dans les produits en plastique et en caoutchouc.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther, de l’acétone, du benzène et du chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-42-3
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Numéro MDL MFCD00008556
Clé InChI URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
CID PubChem 7809
ChEBI CHEBI:27417
Nom IUPAC 1,4-xylene
SMILES CC1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Xylene
Point de fusion 12°C to 13°C
Densité 0.866
Quantité 2500 mL
Point d’éclair 27°C (80°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.495
Numéro UN UN1307
Beilstein 1901563
Merck Index 14,10081
Point d’ébullition 137°C to 138°C
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether,acetone,benzene and chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Xylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Xylene