Code produit 15663510
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
15663510
1 L
Flacon en verre
1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit
15663510
Fournisseur
Honeywell-Chromasolv
Code fournisseur
3171951L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99 %
Pour HPLC et synthèse organique Solvants polyvalents de haute pureté Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Spécification
Nom chimique ou matériau
p-Xylene
Point de fusion
12°C to 13°C (literature)
Note relative au nom
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99%
Absorbance
max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 380 nm, max. 0.05 at 350 nm, max. 0.10 at 320 nm, max. 1.0 at 294 nm
CAS
106-42-3
% max. CAS
100.0000%
Densité
0.861 g/mL at 20 °C(lit.)
Quantité
1 L
Point d’éclair
25°C
Conditionnement
Flacon en verre
Formule moléculaire
C8H10
Formule linéaire
C6H4(CH3)2
Numéro MDL
MFCD00008556
Numéro UN
UN1307
Beilstein
1901563
Synonyme
p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
Point d’ébullition
137°C to 139°C
Clé InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CC1=CC=C(C)C=C1
Nom IUPAC
1,4-xylene
Poids moléculaire (g/mol)
106.17
CID PubChem
7809
ChEBI
CHEBI:27417
Poids de la formule
106.17
Pourcentage de pureté
>99%
Qualité
HPLC
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?