Learn More
p-Xylène-d4 (anneau-d4), CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Xylene ring-d4 |
| CAS | 16034-43-8 |
| Formule moléculaire | C8 2H4 H6 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | p-Xylene D4 (Ring D4), p-Xylene-2,3,5,6-d4 (6 CI,8 CI), 3,6-Dimethylbenzene-1,2,4,5-d4, 1,2,4,5-Tetradeuterio-3,6-dimethylbenzene, Benzene-1,2,4,5-d4, 3,6-dimethyl- |
| Formule InChI | InChI=1 S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C)c([2 H])c([2 H])c1C |
| Nom IUPAC | 1,2,4,5-tetradeuterio-3,6-dimethylbenzene |
| Poids moléculaire (g/mol) | 110.19 |
| Poids de la formule | 110.1034 g/mol |
| Afficher plus |