Code produit 15631330
Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Conditionnement:
2.50L
20L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
15631330
500 mL
Flacon en verre
500mL
15611330
2.5 L
Flacon en verre
2.50L
15621330
20 L
Stainless Steel Can
20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit
15631330
Fournisseur
Honeywell Research Chemicals
Code fournisseur
134449500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Qualité réactif, 99%
≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
CAS
106-42-3
Formule moléculaire
C8H10
Poids moléculaire (g/mol)
106.17
Numéro MDL
MFCD00008556
Clé InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
CID PubChem
7809
ChEBI
CHEBI:27417
Nom IUPAC
1,4-xylene
SMILES
CC1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau
P-Xylene
Point de fusion
12°C
Couleur
Incolore
Densité
0.861g/mL at 20°C
Quantité
500 mL
Limite d’explosion
0.07
Point d’éclair
25°C (77°F)
Température d’allumage
984°F
Conditionnement
Flacon en verre
Forme physique
Liquide
Indice de réfraction
n20/D 1.495(lit.)
Formule linéaire
C6 H4 (CH3 )2
Tension de vapeur
9mmHg (20°C)
Numéro UN
UN1307
Beilstein
1901563
Point d’ébullition
137°C to 139°C
Informations sur la solubilité
Soluble in water, 0.2g/L
Poids de la formule
106.17g/mol
Pourcentage de pureté
99%
Qualité
ReagentPlus
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?