Learn More
Dibromure de p-xylylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471668
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11471668 50 g 50g
11461668 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11471668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13939.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 623-24-5 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (réagit) et dans le toluène.
Remarques
Incompatible avec les alcools, les bases, les amines et les oxydants. Éviter l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-24-5
Formule moléculaire C8H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 263.96
Numéro MDL MFCD00000182
Clé InChI RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-bis bromomethyl benzene, p-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-bis bromomethyl, p-xylylene bromide, p-bromomethyl benzene, 1,4-dibromomethylbenzene, p-bis bromomethyl benzene, 1,4-bis-bromomethyl-benzene, ccris 1775
CID PubChem 69335
Nom IUPAC 1,4-bis(bromomethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Xylylene dibromide
Point de fusion 144°C to 148°C
Densité 2.012
Point d’ébullition 245°C
Quantité 50 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1100019
Informations sur la solubilité Soluble in water (react),and toluene.
Poids de la formule 263.96
Pourcentage de pureté 97%