Learn More
p-xylylène dichlorure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481728 100 g 100g
11471728 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11481728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13976.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 623-25-6 | C8H8Cl2 | 175.052 g/mol
p-Xylylene dichloride is a monomer used in preparation of poly(p-phenylene vinylene(PPV) nanotubes and nanorods by chemical vapor deposition (CVD) polymerization method. It was used in a study to investigate the effect of CVD monomer selection and reaction conditions on the resulting PPV polymer layer composition and luminescence properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorure de P-xylylène est un monomère utilisé dans la préparation de nanotubes de poly(p-phénylène(PPV) et de nanotiges par la méthode de polymérisation par dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Il a été utilisé dans une étude pour étudier l’effet de la sélection des monomères CVD et des conditions de réaction sur la composition de la couche de polymère PPV et les propriétés de luminescence qui en résultent.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les bases et les métaux actifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-25-6
Formule moléculaire C8H8Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 175.052
Numéro MDL MFCD00000920
Clé InChI ZZHIDJWUJRKHGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-bis chloromethyl benzene, alpha,alpha'-dichloro-p-xylene, p-xylylene dichloride, p-xylylene chloride, benzene, 1,4-bis chloromethyl, p-bis chloromethyl benzene, benzene, p-bis chloromethyl, a,a'-dichloro-p-xylene, xylylene dichloride, ccris 1772
CID PubChem 12171
Nom IUPAC 1,4-bis(chlorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Xylylene dichloride
Point de fusion 98°C to 102°C
Densité 1.417
Point d’ébullition 254°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN2928
Beilstein 774706
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 175.06
Pourcentage de pureté 98%