Learn More
P-Xylylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347925 2 g 2g
11357925 10 g 10g
11367925 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11347925 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02995.04
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 539-48-0 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
p-Xylylenediamine is
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
P-Xylylènediamine est
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec l’air, le dioxyde de carbone et les agents oxydants. Stockez le gaz inerte sous-sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 539-48-0
Formule moléculaire C8H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.198
Numéro MDL MFCD00009821
Clé InChI ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-xylylenediamine, 1,4-phenylenedimethanamine, 1,4-bis aminomethyl benzene, 1,4-benzenedimethanamine, 1,4-xylylenediamine, p-xylylendiamine, 4-aminomethylbenzylamine, p-xylylendiamine czech, p-phenylenebis methylamine, 4-aminomethyl phenyl methanamine
CID PubChem 68315
Nom IUPAC [4-(aminométhyl)phényl]méthanamine
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Xylylenediamine
Point de fusion 59°C to 63°C
Point d’ébullition 230°C (10 mmHg)
Point d’éclair 134°C (273°F)
Quantité 2 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 2206190
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 97%