Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification KingFisher™ Flex, KingFisher avec tête à 96 puits DeepWell
Code produit 11829520 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11829520 Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11829520 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5400630
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les manipulateurs de particules magnétiques Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex permettent de préparer efficacement des échantillons à partir de divers matériaux.
Préparez efficacement vos échantillons à partir de divers matériaux grâce au système de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex qui permet un traitement des particules magnétiques automatique et très polyvalent pour l’ADN/ARN, les protéines ou la purification des cellules à partir de pratiquement toutes les sources. Ce système, qui utilise une technologie révolutionnaire de séparation des particules magnétiques, permet une excellente reproductibilité et offre une excellente qualité.
Solution souple pour différents types de besoins de traitements d’échantillons. Avec 24 têtes aimantées, les clients peuvent monter le volume de traitement jusqu’à 5 ml, ce qui augmente le rendement de produit purifié. Pour les besoins de rendement plus élevés, 96 échantillons peuvent être traités avec une tête magnétique 96 puits.
  • Ce système entièrement automatisé offre une purification à grande vitesse des acides nucléiques, des protéines et des cellules.
  • Système à rendement élevé, il traite jusqu’à 96 échantillons en moins de 20 minutes.
  • Un système ouvert et souple qui permet au client d’utiliser tous les kits à base de particules magnétiques pour satisfaire les exigences des applications.
  • Le logiciel facile à utiliser Thermo Scientific™ BindIt™ permet de contrôler l’instrument, de créer et de modifier les protocoles.
  • Des protocoles prêts à l’emploi pour différents types d’applications sont disponibles.
Recommandées dans les cas suivants :
  • Génomique et protéomique
  • Identification de la cible
  • Dosages vétérinaires
  • Découverte des biomarqueurs
  • Contrôle qualité
  • Médecine légale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) de traitement 50 à 1000 μl
Plaques par plateau 24 ou 96
Capacité 96 échantillons
Description Plaque à 96 puits KingFisher, plaque à 96 puits DW KingFisher
Collection Efficiency of Particles > 95 %
Affichage DÉMARRAGE / PAUSE / ARRÊT / OK / PLATEAU PIVOTANT DANS LE SENS HORAIRE / PLATEAU PIVOTANT DANS LE SENS ANTI-HORAIRE / quatre touches de déplacement / LCD
À utiliser avec (application) Génomique et protéomique, identification cible, dosages vétérinaires, découverte des marqueurs biologiques, contrôle de la qualité, médecine légale
Température de chauffage De +5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +115°C
Tiges magnétiques 96 dans un cadre ; têtes aimantées permutables
Taille des particules (métrique) environ > 1 μm
Quantité Unité
Type de microplaques Plaques de 24 ou 96 puits ; plaque de 24 puits profonds KingFisher (200 à 5 000 µl) ; plaque de microtitration de 96 puits profonds (50 à 1 000 µl) ; plaque de 96 puits KingFisher (20 à 200 µl) ; plaque PCR (20 à 100 µl)
Profondeur (impériale) 23,6 in
Profondeur (métrique) 60 cm
Hauteur (impériale) 15 in
Hauteur (métrique) 38 cm
Poids (impériale) 62 lb
Poids (métrique) 28kg
Largeur (impériale) 26,8 in
Largeur (métrique) 68 cm
Afficher plus Afficher moins
Pour un usage en laboratoire