Learn More
Hirschmann™ Pompe péristaltique Rotarus™ Volume 50
Description
- Pour une distribution continue dans des plages de vitesse comprises entre 0,2 et 100 tours par minute
- La classe de performances avec 50 watt garantit une distribution exacte
- Conception en acier inoxydable Inox
- Classe de protection IP 65
- La technologie RFID permet de détecter la tête de pompe
- Détection automatique des blocages et surveillance des ruptures de tuyaux
- Le panneau de commande pour les fonctions les plus importantes est intégré directement dans le boîtier
- Équipé d’une unité de commande externe avec écran tactile
- Changement rapide et sans outil des têtes de pompe
- Fonctionnement avec 24 VCC
- Les cycles variables et les vitesses de pompe graduées peuvent être contrôlés de manière fiable et précise
- Têtes de pompe interchangeables, conception simple et multicanaux
Spécification
Spécification
| Débit | De 0,2 à 100 tr/min |
| À utiliser avec (application) | Dispening liquids |
| Matériau | Stainless steel |
| Modèle | rotarus volume 50i |
| Tête de pompe | Changeable |