Learn More
Medicom Dishwashing PVC Apron Extra "H'ARMEN" - 300 µm - Blue adjustable laces - 115x90 cm - White
Marque:  Medicom 50.651
1.03 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28080" pour bénéficier de cette offre.
Dishwashing PVC Apron Extra "H'ARMEN" - 300 µm - Blue adjustable laces - 115x90 cm - White
Code produit. 16504111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.52€
    7.51€ / 1 pièces
    Économisez 1.01€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Promotions
Promo
Expires: 2026-12-31
Outlet Corner
Promo Code: 28080
Offres exclusives sous réserve de disponibilité immédiate des produits et dans la limite des stocks disponibles.
Applying Promo and Adding