Learn More
Medicom X100 Snooded cap PP 40 g/m² Extra White, in dispenser box
Marque:  Medicom 70.401
X100 Snooded cap PP 40 g/m² Extra White, in dispenser box
Code produit. 16544121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.30€
    17.76€ / 100 pièces
    Économisez 3.54€
    16% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026