Learn More
Medicom X400 White Socks Classic in PP 32 g/m² - "One size"
Marque:  Medicom 10.025
X400 White Socks Classic in PP 32 g/m² - "One size"
Code produit. 16573941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.23€
    139.64€ / 400 pièces
    Économisez 11.59€
    7% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027