Learn More
Descrizione
- Le modèle simple élastique fournit à l’utilisateur un bon soutien en couvrant l’intégralité de ses cheveux
- Possibilité d’identification par code couleur
- Destinée à être portée par les patients et les soignants dans la salle d’opération
- Peut être utilisée comme objet de contrôle de l’environnement dans HACCP et dans diverses autres industries
Specifica
Specifica
| Matériau | PP |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | EPI de salle d’opération |
| Certifications/Conformité | Fabriquée en vertu d’un système qualité certifié ISO 9001 |
| Type d’emballage | Sachet |
| Dimensions (L x l) | 44 x 50 cm |
| Poids (métrique) | 12 g/m2 |
| Structure | Élastique avec extrémités soudées |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?