Learn More
Medicom X500 White Shoecovers Premium, 100% PP, Large size
Marque:  Medicom 10.001D-10
X500 White Shoecovers Premium, 100% PP, Large size
Code produit. 16583931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.71€
    49.85€ / 500 pièces
    Économisez 10.86€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-03-2027