Learn More
Medicom X25 Washable Wipe Extra 50% Viscose 50% PolyEsterHOP CLEAN 8.0 - 350 x 500 mm - Blue
Marque:  Medicom 20.891
1.00 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28080" pour bénéficier de cette offre.
X25 Washable Wipe Extra 50% Viscose 50% PolyEsterHOP CLEAN 8.0 - 350 x 500 mm - Blue
Code produit. 16583981
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.00€
    7.29€ / 25 pièces
    Économisez 0.71€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Promotions
Promo
Date d’expiration: 2026-12-31
Outlet Corner
code promo: 28080
Offres exclusives sous réserve de disponibilité immédiate des produits et dans la limite des stocks disponibles.
Application de la promotion et ajout...