Learn More
Kolmi Hopen™ Blouse SMS élastique avec col et fermeture éclair
Code produit 17740119 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grand
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17740119 Grand 50 pièces
17750119 XL 50 pièces
17760119 2XL 50 pièces
17770119 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17740119 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur 40.507/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.52€
    135.40€ / 50 pièces
    Économisez 32.12€
    19% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le film en polyéthylène de ces blouses permet de réduire les rejets de particules des fibres dans les milieux de travail industriels.
  • La blouse d’hygiène à usage unique et antistatique offre à l’utilisateur une protection corporelle complète
  • Protège contre la saleté et la contamination liées à l’activité
  • Microporeux, la doublure en polyéthylène est confortable et imperméable
Spécification
Type de produit Blouse hygiénique
Dimensions Grand
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène, Polyéthylène, Laminé en polyéthylène microporeux
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Élastique
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Nbre de poches Aucun
Type de couture Cousu
Certifications/Conformité Fabriqué selon un ISO système de qualité certifié 9001
Certifications / conformité (Europe) EN 1149-5
À utiliser avec (application) Équipement de protection individuelle de catégorie 1
Type d’emballage Individuelle, sachet
Poids (métrique) 65 g/m2
Nb par paquet 50 Paquets
Structure Fabriquée en Chine