Learn More
Medicom™ Surchaussure WeePro Type PB 6 avec semelle antidérapante
Code produit 17988300 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
L/XL
Conditionnement:
400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17988300 L/XL 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17988300 Fournisseur Medicom™ Code fournisseur WLCCE/ADLXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.10€
    321.27€ / 400 pièces
    Économisez 40.83€
    11% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La surchaussure WeePro Type PB 6 avec semelle antidérapante possède un fort pouvoir antidérapant et est fabriquée dans un matériau très peu pelucheux.
  • Matériau non pelucheux pour éviter toute contamination dans un environnement critique contrôlé
  • Semelle épaisse en PVC avec une haute propriété antidérapante sur sols secs ou mouillés
  • Bande élastique à la cheville et au talon pour maintenir les surchaussures droites
  • Matériau antistatique permettant une dissipation facile des charges électrostatiques
  • Protection idéale contre les projections de produits chimiques à faible concentration, les poudres, les adhésifs, la fibre de verre, les solvants et les peintures.
Spécification
Dimensions L/XL
Matériau Tissu microporeux
Latex Free Non
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Cheville attachée
Type de semelle Antidérapant
Résistance Ébauche de produit chimique léger
Type de produit Couvercles de chaussures pour environnements contrôlés