Learn More
P005091, MedChemExpress
Description
P005091 is a selective and potent inhibitor of ubiquitin-specific protease 7 (USP7) with an EC50 of 4.2 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | P005091 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 882257-11-6 |
| Couleur | Light Nude |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H7Cl2NO3S2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | P5091 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (71.79 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |