Learn More
Velp Scientifica™ Creuset en verre P1
Code produit 15399554 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Unité d’hydrolyse HU6
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15399554 Unité d’hydrolyse HU6 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15399554 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00000086
En stock
Contient des échantillons à des fins générales de laboratoire. Le creuset en verre Velp Scientifica™ P1 est un excellent accessoire pour les analyseurs de fibre Velp Scientifica™ série FIWE.
  • Verre durable
  • Standardisés
Spécification
À utiliser avec (équipement) Unité d’hydrolyse HU6
Type de produit Creuset P1
Matériau Verre
Quantité 6/boîte